Learn More
Wasserstoffperoxid30 -32 % (w/w) (100 Volumen), AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 l
25 L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Beschreibung
H2O2, CAS-Nummer-7722-84-1, Albon, Hioxyl, Wasserstoffdioxid, Inhibin, Interox, Kaston, Oxydol, Perhydrol, Peroxaan, Superoxol, 1 l, 30 bis 32 % w/w, 108 °C, CHEBI:16240, farblos, MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N, Wasserstoffperoxid, -33 °C, 11333, 34,014, HDPE-Kunststoffflasche, 3.3, flüssig, 784, OO, 1.1
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 108 °C |
Schmelzpunkt | -33 °C |
Prozentgehaltsbereich | 30–32 %w/w |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Dampfdichte | 1.1 |
pH | 3.3 |
Menge | 2.5 l |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrogen peroxide 20-35wt% solution in water
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasserstoffperoxid30 -32 % (w/w) (100 Volumen), AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur