Learn More
Wasserstoffperoxid, für Analysen, 35 Gew.%, Lösung in Wasser, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10096153
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasserstoffperoxid, für Analysen, 35 Gew.%, Lösung in Wasser, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10096153
10 L, Kunststofftrommel
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10096153
Marke: Thermo Scientific Acros 202460100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Summenformel H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 34
MDL-Nummer MFCD00011333
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
SMILES OO
Spezifikation
Siedepunkt 108.0°C
Chemischer Name oder Material Hydrogen peroxide
Schmelzpunkt -33.0°C
Namenshinweis For analysis, Stabilized
Farbe Gelb bis braun
Physikalische Form Pulver
Menge 10 L
Strukturformel H2O2
Fieser 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145
Merck Index 15, 4835
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and sulfuric ether, insoluble in petroleum ether
Formelmasse 34
Reinheit (%) 34.5 to 37%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststofftrommel
Relative Dichte 1.135
Dichte 1.1350g/mL
Name des Produkts
Wasserstoffperoxid, für Analysen, 35 Gew.%, Lösung in Wasser, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >