Learn More
Wasserstoffperoxidlösung, PERDROGEN™ 30 % H2O2H2O2 (w/w) puriss. p. a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15603490
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Wasserstoffperoxidlösung, PERDROGEN™ 30 % H2O2H2O2 (w/w) puriss. p. a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15603490 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
5 l
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
5 l
6 x 1 l
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15603490
Marke: Honeywell-Fluka 316425L
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
PERDROGEN™ 30 % H2O2 H2O2 (w/w) puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.
Honeywell ACS Lösungsmittel für allgemeine Laboranwendungen sind:
  • Eine kostengünstige Lösung für Anwendungen wie preparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • alle Lösungsmittel sind getestet und entsprechen den ACS Spezifikationen für die allgemeine Verwendung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-84-1
Summenformel H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 34.014
MDL-Nummer MFCD00011333
InChI-Schlüssel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Wasserstoffdioxid, Inhibin, Albon, Kaston, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-Name Wasserstoffperoxid
SMILES OO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasserstoffperoxidlösung
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
UN-Nummer 2014
Beilstein 3587191
Konzentration 30 Vol. %
Formelmasse 34.01 mol
Güte Puriss. p.a.
Dampfdruck 23.3 mmHg (30 °C)
Menge 5 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PERDROGEN 30% H2O2 (w/w)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrogen peroxide solution
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasserstoffperoxidlösung, PERDROGEN™ 30 % H2O2H2O2 (w/w) puriss. p. a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™ >