Learn More
Perchlorsäure-Lösung, 1 M, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
1000 ml
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 1 mol/l |
Verpackung | 1000 ml |
Menge | 1000 ml |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1096375 | Analysenzertifikat | 22/03/2025 | VL 252 1000 |
1092923 | Analysenzertifikat | 16/03/2025 | VL 252 1000 |
1077648 | Analysenzertifikat | 04/03/2025 | VL 252 1000 |
1071532 | Analysenzertifikat | 04/03/2025 | VL 252 1000 |
1005560 | Analysenzertifikat | 04/03/2025 | VL 252 1000 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Perchloric acid 1M Volumetric Solution (VL 252)
- Gefahr
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: perchloric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Perchlorsäure-Lösung, 1 M, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur