Learn More
Perchlorsäure, 60 %, reinst, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10274440
Zum Warenkorb hinzufügen
Perchlorsäure, 60 %, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10274440
2,5 l
Click to view available options
Menge:
500 ml
2,5 l
Artikelnummer. 10274440
Marke: Fisher Chemical P/1200/PB17
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 7601-90-3
Summenformel ClHO4
Molekulargewicht (g/mol) 100.45
MDL-Nummer MFCD00011325
InChI-Schlüssel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-Name Perchlorsäure
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
pH 0,1
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -18 °C
Siedepunkt 203 °C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Dampfdruck 6,8 mmHg 25
Menge 2,5 l
Viskosität 3,5 mPaS bei 20 °C
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 100.46g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perchloric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Perchlorsäure, 60 %, reinst, SLR, Fisher Chemical >