Learn More
Pentafluorophenylpyrimidin-5-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10450734
Zum Warenkorb hinzufügen
Pentafluorophenylpyrimidin-5-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10450734
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10450734
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC07426DA
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 921938-48-9
Summenformel C11H3F5N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 290.15
MDL-Nummer MFCD09702344
InChI-Schlüssel TZPLYNSLIVPKAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate, perfluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24229455
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CN=CN=C2)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 290.15
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pentafluorophenylpyrimidin-5-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™ >