Learn More
4-Nitrophenylpalmitat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11393056
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Nitrophenylpalmitat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393056
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11393056
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10896.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1492-30-4 | C22H35NO4 | 377.525 g/mol
The activities of free and immobilized PPL were determined by spectrophotometric assay using 4-nitrophenyl palmitate (pNPP) as substrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Aktivitäten von freiem und immobilisiertem PPL wurden mittels eines spektrophotometrischen Assays mit 4-Nitrophenylpalmitat (pNPP) als Substrat bestimmt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in CHCl3.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Lagerung bei -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1492-30-4
Summenformel C22H35NO4
Molekulargewicht (g/mol) 377.525
MDL-Nummer MFCD00047732
InChI-Schlüssel LVZSQWIWCANHPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl palmitate, p-nitrophenyl palmitate, hexadecanoic acid 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl hexadecanoate, hexadecanoic acid, 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenylpalmitate, paranitrophenyl palmitate, para-nitrophenyl palmitate, p-nitrophenyl hexadecanoate, 4-nitrophenyl palmitate #Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 73891
ChEBI CHEBI:85645
IUPAC-Name (4-nitrophenyl) hexadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl palmitate
Schmelzpunkt 65°C to 66°C
Menge 1 g
Beilstein 1891754
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in CHCl3.
Formelmasse 377.53
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10255124 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberL10896.03,L10896.06
Chargennummer10253289 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog NumberL10896.03,L10896.06
Chargennummer10248335 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog NumberL10896.03,L10896.06
Chargennummer10242668 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2022 Catalog NumberL10896.03,L10896.06
Chargennummer10231677 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL10896.03,L10896.06
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
4-Nitrophenylpalmitat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato