Learn More
Emma Safety Footwear Paul Sicherheitsschuhe
Eine ideale Wahl, wenn optimaler Fußschutz erforderlich ist. Eine starke, solide Stahlplatte in der Sohle und elastische Lederobermaterialien schützen die Füße vor unerwarteten Gefahren. Die perfekt ausgewogene anatomische Fußstütze sorgt dafür, dass sich die Füße fit und frisch fühlen.
Marke: Emma Safety Footwear MM70084637
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Material aus Vollleder
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
37 |
Schnüre | |
Paul | |
Leder | |
Stahl |