Learn More
Macherey-Nagel™ pH-Papier
Messen Sie ganz einfach den pH-Wert. Macherey-Nagel™ pH-Papier ist in kreisförmigem Format mit einer Vielzahl von pH-Bereichen verfügbar.
Marke:  Macherey-Nagel™ 90206
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10323361
  • 12.25 CHF / 5 Meter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Messen Sie ganz einfach den pH-Wert.Macherey-Nagel™ pH-Papier ist in kreisförmigem Format mit einer Vielzahl von pH-Bereichen verfügbar.
  • Universelles und spezielles Indikatorpapier – einfache pH-Messung
  • Durch die Lieferung auf Kunststoffrollen wird das universelles und spezielle Indikatorpapier vor externen Einwirkungen geschützt.
  • Stets einsatzbereit.
  • Die Reaktionsfarbe des Papiers wird mit der Farbskala verglichen und der pH-Wert kann abgelesen werden. Die pH-Messung gestaltet sich also sehr einfach.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
Rolle
Je 1
3,8 bis 5,8
<3,8, 3,8, 4,1, 4,3, 4,5, 4,7, 4,9, 5,2, 5,5, 5,8 >5,8
pH-Papier
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ pH-Papier > pH-Bereich:3,8 bis 5,8