Learn More
Emma Safety Footwear Billy XD Sicherheitsschuhe
Allzweck-Sicherheitsstiefel schützt vor Säure und Öl und wie ein Regenschirm vor Wasser. Das robuste, knöchelstützende Obermaterial passt den Fuß eng und bequem an.
Marke:  Emma Safety Footwear MM73186847
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15908981
  • 162.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 07-10-2025
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Material aus Vollleder
  • GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
  • Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
Billy XD
Leder
47
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Billy XD Sicherheitsschuhe > Größe: 47