Learn More
Emma Safety Footwear Pluvius Sicherheitsschuhe
Geschützt mit Sympatex™, einem der am härtesten beanspruchbaren, flüssigsten Abstoßungsmaterialien, einschließlich korrosiver Chemikalien. Bietet hervorragenden Halt bei jedem Wetter und hohen Tragekomfort.
Marke: Emma Safety Footwear MM93786846
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Vollnarbenleder/Sympatex™ Konstruktion
- Chemikalienbeständig/flüssigkeitsabweisend
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Schwarz, Grau | |
Hygienische Hydro-Tec™ Silber-Beschichtung/Sympatex™ | |
46 | |
Chemikalien |
Schnüre | |
Pluvius | |
Leder | |
Stahl |