Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hexadecansäure, 98 % Artikelnummer.: 10656584
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Hexadecansäure, 98 %
Artikelnummer. 10656584
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10656584
Marke: Thermo Scientific Chemicals 129702500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-10-3
Summenformel C16H32O2
Molekulargewicht (g/mol) 256.43
MDL-Nummer MFCD00002747
InChI-Schlüssel IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Palmitinsäure, Cetylsäure, Palmitat, N-Hexadecansäure, Hexadecylsäure, 1-Pentadecancarbonsäure, Pentadecancarbonsäure, 1-pentadecanecarboxylic acid, palmitinic acid, pentadecanecarboxylic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 985
ChEBI CHEBI:15756
IUPAC-Name Hexadecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palmitinsäure
Azidität 215 bis 233 mg KOH/g
Schmelzpunkt 59.0 °C bis 63.0 °C
Farbe Weiß
Dichte 0.8500 g/ml
Siedepunkt 351.5 °C
Flammpunkt 206 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3(CH2)14CO2H
Menge 250 g
Verseifungszahl 216 bis 224 mg KOH/g
Beilstein 02,IV,1157
Merck Index 15,7097
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: unlöslich. Andere Löslichkeiten: löslich in heißem Alkohol, Ether und Propylalkohol
Viskosität 7.8 mPa.s (70 ° C)
Formelmasse 256.42
Reinheit (%) 98 %
Physikalische Form Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458266 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number129700250,129700025,129702500,129700010
ChargennummerA0464634 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog Number129700250,129700025,129702500,129700010
ChargennummerA0445734 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2024 Catalog Number129700250,129700025,129702500,129700010
ChargennummerA0458266 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 Catalog Number129700250,129700025,129702500,129700010
ChargennummerA0403061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number129700250,129700025,129702500,129700010
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Hexadecansäure, 98 % >