Learn More
Stearinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10002390
Zum Warenkorb hinzufügen
Stearinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10002390
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10002390
Marke: Thermo Scientific Acros 174490010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-11-4
Summenformel C18H36O2
Molekulargewicht (g/mol) 284.48
MDL-Nummer MFCD00002752
InChI-Schlüssel QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearic acid, stearophanic acid, n-octadecanoic acid, cetylacetic acid, pearl stearic, stearex beads, octadecansaeure, stearinsaeure, vanicol, 1-heptadecanecarboxylic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5281
ChEBI CHEBI:28842
IUPAC-Name Otadecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stearic acid
Schmelzpunkt 67,0 °C bis 69,0 °C
Farbe Weiß
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 361.0°C
Flammpunkt 196°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3(CH2)16CO2H
Menge 1 kg
Beilstein 02,IV,1206
Merck Index 15,893
Relative Dichte 0.84
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: 1g/21mL alcohol- 1g/6mL ccl4,1g/5mL benzene- 1g/3.4mL cs2,1g/2mL chloroform - 1g/26mL acetone,soluble in amyl acetate and toluene
Sublimationspunkt >90 °C
Formelmasse 284.47
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Granulatpulver, Granulate oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463151 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/05/2024 Catalog Number174490010,174490025,174490100
ChargennummerA0457866 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2023 Catalog Number174490010,174490025,174490100
ChargennummerA0452636 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/04/2023 Catalog Number174490010,174490025,174490100
ChargennummerA0396619 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number174490010,174490025,174490100
ChargennummerA0396620 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number174490010,174490025,174490100
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Stearinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >