Learn More
Palladium(II)-iodid, 99.9 % (Metallbasis), Pd 28 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11311968
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladium(II)-iodid, 99.9 % (Metallbasis), Pd 28 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311968
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Artikelnummer. 11311968
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011881.04
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-38-7
Summenformel I2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 360.23
MDL-Nummer MFCD00011171
InChI-Schlüssel HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name palladium(2+) diiodide
SMILES [Pd++].[I-].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium(II) iodide
Schmelzpunkt 350°C (decomposition)
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in ammonia,methyl acetate and potassium iodide. Slightly soluble in hydriodic acid and concentrated nitric acid. Insoluble in water,ethanol,diluted nitric acid,hydrochloric acid and diethyl ether.
Formelmasse 360.23
Reinheit (%) 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 28% min.
Dichte 6.003 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerH08X047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011881.04,011881.09
ChargennummerD19X005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011881.04,011881.09
ChargennummerQ27B010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011881.04,011881.09
ChargennummerN05B008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number011881.04,011881.09
ChargennummerH15N45 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number011881.04,011881.09
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium(II)-iodid, 99.9 % (Metallbasis), Pd 28 % min., Thermo Scientific Chemicals >