Learn More
Palladium(II)-chlorid, 99.9 % (Metallbasis), Pd 59.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391658
0.5 g, 0.50 Gramm
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Für die Verwendung als Katalysatorvorstufe
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-10-1
Summenformel Cl2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 177.32
MDL-Nummer MFCD00003558
InChI-Schlüssel PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Specifications
Chemischer Name oder Material Palladium(II) chloride
Schmelzpunkt 675°C (decomposition)
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Pulver
Menge 0.5 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Synonym palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute mineral acids,aqueous metal halides.Soluble in cold water,organic solvents and hydrochloric acid.
IUPAC-Name Dichlorpalladium
Formelmasse 177.31
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Red-brown powder
Dichte 4 g/cm3 at 20°C
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Palladium(II) chloride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Palladium(II) chloride
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Palladium(II)-chlorid, 99.9 % (Metallbasis), Pd 59.5 % min., Thermo Scientific Chemicals >