Learn More
Palladium(II)-acetat, 47.5 % Pd, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10767234
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Palladium(II)-acetat, 47.5 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10767234
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
2 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10767234
Marke: Thermo Scientific Acros 195180010
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3375-31-3
Summenformel C4H6O4Pd
Molekulargewicht (g/mol) 224.51
MDL-Nummer MFCD00012453
InChI-Schlüssel YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 167845
SMILES [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium(II) acetate
Schmelzpunkt 205.0°C
Namenshinweis 47.5% Pd
Menge 1 g
Strukturformel (CH3CO2)2Pd
Merck Index 15,7092
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, methylene dichloride,, chloroform, acetonitrile and diethylether, insoluble in alcohols
IUPAC-Name Palladium(2+); Diacetat
Formelmasse 224.51
Reinheit (%) 47.5% (Pd)
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464734 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2024 Catalog Number195180500,195180100,195180010,195180020
ChargennummerA0461746 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog Number195180500,195180100,195180010,195180020
ChargennummerA0441697 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog Number195180500,195180100,195180010,195180020
ChargennummerA0454322 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number195180500,195180100,195180010,195180020
ChargennummerA0420453 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number195180500,195180100,195180010,195180020
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Palladium(II) acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium(II)-acetat, 47.5 % Pd, Thermo Scientific Chemicals >