Learn More
Palladium(II)-iodid, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Pd 29 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium (II) iodide |
Schmelzpunkt | 350°C (decomposition) |
Farbe | Schwarz |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 2 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in H2O and organic solvents. Insoluble in diluted nitric acid and hydrochloric acid. Slightly soluble in hydriodic acid and hot concentrated nitric acid. Soluble in ammonia and methyl acetate. |
Formelmasse | 360.23 |
Reinheit (%) | 99.998% |
Güte | Premion™ |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Palladium(II)-iodid, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Pd 29 % min., Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur