Learn More
Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Stopfen, braun, Klasse A
Der braune Messkolben aus Borosilikatglas ist mit einem austauschbaren Stopfen aus Polyethylen versehen.
93.65 CHF - 244.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Bernsteinfarbig |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Graduated | Ja |
Klasse | Klasse A |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Kapazität (metrisch) | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Kapazität (metrisch) | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11359443
|
Fisherbrand™
|
24/29 | 1000 ml | ±0.4 ml |
244.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11379433
|
Fisherbrand™
|
10/19 | 10 ml | ±0.04 ml |
93.65 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11329443
|
Fisherbrand™
|
14/23 | 200 ml | ±0.15 ml |
121.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11339443
|
Fisherbrand™
|
14/23 | 250 ml | ±0.15 ml |
110.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11389433
|
Fisherbrand™
|
10/19 | 20 ml | ±0.04 ml |
110.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11399433
|
Fisherbrand™
|
10/19 | 25 ml | ±0.04 ml |
97.50 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11349443
|
Fisherbrand™
|
19/24 | 500 ml | ±0.25 ml |
128.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11309443
|
Fisherbrand™
|
12/21 | 50 ml | ±0.06 ml |
128.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11319443
|
Fisherbrand™
|
12/21 | 100 ml | ±0,01 ml |
137.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Der Messkolben aus braunem Borosilikatglas enthält austauschbare Polyethylen-Stopfen.
- Mit einer Markierungsgraduierung und auswechselbarem Polyethylenstopfen
- Die Angaben zu den einzelnen Kolben enthalten eine Bestätigung der Einhaltung der internationalen Standards sowie einen individuellen Nachbestellcode.
- Die Chargen-Konformitätsbescheinigung von Fisherbrand kann für diesen Artikel von der Registerkarte „Documentation“ heruntergeladen werden.
Spezifikation
Bernsteinfarbig | |
Borosilikatglas | |
Ja | |
Klasse A |