Learn More
Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Stopfen, braun, Klasse A
Der braune Messkolben aus Borosilikatglas ist mit einem austauschbaren Stopfen aus Polyethylen versehen.
Marke:  Fisherbrand™ FB55545
99.05 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11339443
  • 115.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 11-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Messkolben aus braunem Borosilikatglas enthält austauschbare Polyethylen-Stopfen.
  • Mit einer Markierungsgraduierung und auswechselbarem Polyethylenstopfen
  • Die Angaben zu den einzelnen Kolben enthalten eine Bestätigung der Einhaltung der internationalen Standards sowie einen individuellen Nachbestellcode.
  • Die Chargen-Konformitätsbescheinigung von Fisherbrand kann für diesen Artikel von der Registerkarte „Documentation“ heruntergeladen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 1042, DIN 12664
Braun
Borosilikatglas
±0.15 ml
A
Polyethylen
250 ml
220 mm
Ja
14/23
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Stopfen, braun, Klasse A > Kapazität: 250 ml