Learn More
Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Stopfen, braun, Klasse A
Der braune Messkolben aus Borosilikatglas ist mit einem austauschbaren Stopfen aus Polyethylen versehen.
Marke: Fisherbrand™ FB55539
100.46 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Messkolben aus braunem Borosilikatglas enthält austauschbare Polyethylen-Stopfen.
- Graduierung mit einzelner Markierung und austauschbarer Stopfen aus Polyethylen
- Einzelheiten auf jedem Kolben: Bestätigung der Einhaltung internationaler Normen und individueller Nachbestellungscode
- Klasse A, DIN 12691
- Durchmesser des Stopfens 12/21 mm, Außendurchmesser des Halses 15 mm
- Herunterladbares Fisherbrand „Chargenzertifikat über die Normerfüllung“
Spezifikation
DIN 12691 | |
Braun | |
Borosilikatglas | |
1 Stück | |
Ja | |
Kappe | |
12/21 |
Polypropylen | |
50 ml | |
139 mm | |
±0.06 ml | |
A | |
49 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 60%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Stopfen, braun, Klasse A > Kapazität: 50 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur