Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas-Messkolben mit Glasstopfen, Klasse A
Aus Borosilikatglas und konform mit der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Messkolben der Klasse A mit Glasstopfen sind als Enghals- oder Weithalsausführung in verschiedenen Größen lieferbar. Die DE-M-Kennzeichnung am Kolbenhals ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenbestimmung.
55.55 CHF - 321.00 CHF
Spezifikation
Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
Verschlussmaterial | Glas |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | DE-M-Markierung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Flaschenhalstyp | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Flaschenhalstyp | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10759852
|
BRAND™
37264 |
1000 ml | Enghals | 24/29 |
111.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11834020
|
BRAND™
37289 |
100 ml | Enghals | 14/23 |
97.65 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11718148
|
BRAND™
37267 |
10 ml | Weit | 10/19 |
108.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11643209
|
BRAND™
37288 |
50 ml | Weit | 14/23 |
79.35 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11824020
|
BRAND™
37258 |
25 ml | Enghals | 10/19 |
126.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11868361
|
BRAND™
37256 |
5 ml | Weit | 10/19 |
72.60 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11814020
|
BRAND™
37257 |
20 ml | Enghals | 10/19 |
82.35 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11844120
|
BRAND™
37268 |
20 ml | Weit | 12/21 |
55.55 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12085312
|
BRAND™
37262 |
250 ml | Enghals | 14/23 |
72.25 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10315381
|
BRAND™
37266 |
5000 ml | Enghals | 34/35 |
321.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11834120
|
BRAND™
37263 |
500 ml | Enghals | 19/26 |
86.10 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11898361
|
BRAND™
37261 |
200 ml | Enghals | 14/23 |
110.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11888361
|
BRAND™
37260 |
100 ml | Enghals | 12/21 |
62.05 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11878361
|
BRAND™
37259 |
50 ml | Enghals | 12/21 |
58.65 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12095312
|
BRAND™
37294 |
25 ml | Weit | 12/21 |
136.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Messkolben Klasse A
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Erfüllt Norm DIN EN ISO 1042
- DAkkS-Kalibrierungszertifikat auf Anfrage erhältlich
- Kalibriert für die Volumenaufnahme (TC, In)
- Modelle mit engen und weitem Hals sind in einer Vielzahl an Größen lieferbar
- DE-M-Kennzeichnung für eine schnelle und akkurate Volumenüberprüfung
- Stopfen aus Glas
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Glas | |
DE-M-Markierung | |
Ja |
DIN EN ISO 1042 | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Klasse A |