Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Glas-Stopfen
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Normen DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Volumetrische Kolben der Klasse A mit Glasstopfen sind in verschiedenen Größen sowohl als Enghals- als auch als Weithals-Ausführung erhältlich. Die DE-M-Markierung am Hals ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenprüfung.
Marke: BRAND™ 37267
52.99 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Messkolben, Klasse A
- Aus Borosilikatglas
- Entspricht den DIN EN ISO-Normen 1042
- DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich auf Anfrage
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Enghals- und Weithalsoptionen sind in verschiedenen Größen erhältlich
- DE-M-Markierung für schnelle und genaue Volumenprüfung
- Glasstopfen im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Glas | |
DE-M-Markierung | |
Borosilikatglas | |
Weit | |
Ja | |
10/19 |
DIN EN ISO 1042 | |
Klar | |
10 ml | |
±0.04 ml | |
2 Stück | |
A |