Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Glas-Stopfen
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Normen DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Volumetrische Kolben der Klasse A mit Glasstopfen sind in verschiedenen Größen sowohl als Enghals- als auch als Weithals-Ausführung erhältlich. Die DE-M-Markierung am Hals ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenprüfung.
Marke:  BRAND™ 37264
75.99 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10759852
  • 118.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Messkolben, Klasse A
  • Aus Borosilikatglas
  • Entspricht den DIN EN ISO-Normen 1042
  • DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich auf Anfrage
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Enghals- und Weithalsoptionen sind in verschiedenen Größen erhältlich
  • DE-M-Markierung für schnelle und genaue Volumenprüfung
  • Glasstopfen im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Glas
DE-M-Markierung
Borosilikatglas
Enghals
Ja
24/29
DIN EN ISO 1042
Klar
1000 ml
±0.4 ml
1 Stück
A
Videos
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand BLAUBRAND
    • Brand BLAUBRAND (DE)
      Brand BLAUBRAND (DE)
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Brand BLAUBRAND (DE)
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation Zertifikate
      Sonderangebote
      Sonderangebote
      • Mehrere Hersteller
        Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
        Aktionscode: 24135
        Gültig bis zum2025-07-13
        Tage
        62
        Stunden
        23
        Minuten
        3
        Sekunden
        0
      • Mehrere Hersteller
        Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
        Aktionscode: 24156
        Gültig bis zum2025-06-30
        Tage
        48
        Stunden
        23
        Minuten
        3
        Sekunden
        0
        Top-Angebot
        *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
        Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Glas-Stopfen > Kapazität: 1000 ml