Learn More
BRANDâ„¢ Blaubrandâ„¢ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Glas-Stopfen
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Normen DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Volumetrische Kolben der Klasse A mit Glasstopfen sind in verschiedenen Größen sowohl als Enghals- als auch als Weithals-Ausführung erhältlich. Die DE-M-Markierung am Hals ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenprüfung.
Marke: BRANDâ„¢ 37266
194.89 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Messkolben, Klasse A
- Aus Borosilikatglas
- Entspricht den DIN EN ISO-Normen 1042
- DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich auf Anfrage
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Enghals- und Weithalsoptionen sind in verschiedenen Größen erhältlich
- DE-M-Markierung für schnelle und genaue Volumenprüfung
- Glasstopfen im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Glas | |
DE-M-Markierung | |
Borosilikatglas | |
Enghals | |
Ja | |
34/35 |
DIN EN ISO 1042 | |
Klar | |
5000 ml | |
± 1.2 ml | |
1 Stück | |
A |
Videos
-
Brand BLAUBRAND
-
Brand BLAUBRAND (DE)
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen