Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Glas-Stopfen
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Normen DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Volumetrische Kolben der Klasse A mit Glasstopfen sind in verschiedenen Größen sowohl als Enghals- als auch als Weithals-Ausführung erhältlich. Die DE-M-Markierung am Hals ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenprüfung.
Marke:  BRAND™ 37260
52.52 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11888361
  • 66.46 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Messkolben, Klasse A
  • Aus Borosilikatglas
  • Entspricht den DIN EN ISO-Normen 1042
  • DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich auf Anfrage
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Enghals- und Weithalsoptionen sind in verschiedenen Größen erhältlich
  • DE-M-Markierung für schnelle und genaue Volumenprüfung
  • Glasstopfen im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Glas
DE-M-Markierung
Borosilikatglas
Enghals
Ja
12/21
DIN EN ISO 1042
Klar
100 ml
±0.10 ml
2 Stück
A
Videos
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:09
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:09
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand BLAUBRAND
  • Brand BLAUBRAND (DE)
    Brand BLAUBRAND (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand BLAUBRAND (DE)
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Name des Produkts
    BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Glas-Stopfen > Transparent; Glasstopfen Nr. 12/21; Fehlergrenze:±0,10 ml