Learn More
P-Toluensulfonylisocyanat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10033423
Zum Warenkorb hinzufügen
P-Toluensulfonylisocyanat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10033423
500 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10033423
Marke: Thermo Scientific Acros 183075000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4083-64-1
Summenformel C8H7NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 197.21
MDL-Nummer MFCD00002030
InChI-Schlüssel VLJQDHDVZJXNQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tosyl isocyanate, p-toluenesulfonyl isocyanate, 4-methylbenzenesulfonyl isocyanate, p-toluenesulphonyl isocyanate, benzenesulfonyl isocyanate, 4-methyl, tosylisocyanate, p-tolylsulfonyl isocyanate, unii-h9004fjx6v, p-toluenesulfonic acid, anhydride with isocyanic acid, p-toluene sulfonyl isocyanate
PubChem CID 77703
IUPAC-Name 4-Methyl-N-(Oxomethyliden)benzolsulfonamid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonyl isocyanate
Schmelzpunkt -2°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2900g/mL
Siedepunkt 144°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 145°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4SO2NCO
Brechungsindex 1.5330 to 1.535
Menge 500 mL
Fieser 07,377
Relative Dichte 1.29
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 197.21
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465379 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Catalog Number183071000,183070250,183075000
ChargennummerA0463568 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/07/2024 Catalog Number183071000,183070250,183075000
ChargennummerA0460191 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number183071000,183070250,183075000
ChargennummerA0458068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2024 Catalog Number183071000,183070250,183075000
ChargennummerA0453606 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number183071000,183070250,183075000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonyl isocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
P-Toluensulfonylisocyanat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >