Learn More
p-Toluolsulfonylisocyanat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is a reagent used to prepare acetylated syn-1,2-diols,oxazolidin-2-ones, 2,3-diamino acids, and N-tosylcarbonamides. -Toluenesulfonyl isocyanate has been used as derivatization reagent in determination of 3-α-hydroxy tibolone in human plasma by LC-MS/MS. It is also employed in the derivatization reagent in simultaneous quantitative analysis of diethylene glycol and propylene glycol in pharmaceutical products by HPLC and as reagent in the preparation of acetylated syn-1,2-diols, oxazolidin-2-ones, 2,3-diamino acids and N-tosylcarbonamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist ein Reagenz, das zur Herstellung von Acetylsyn-1,2-Diolen, Oxazolidin-2-onen, 2,3-Diaminsäuren und N-Tosylcarbonamiden verwendet wird. -Toluenesulfonylisocyanat wurde als Derivatisierungsreagenz zur Bestimmung von 3-α-Hydroxytibolon im menschlichen Plasma durch LC-MS/MS verwendet. Es wird auch im Derivatisierungsreagenz bei der gleichzeitigen quantitativen Analyse von Diethylenglycol und Propylenglycol in pharmazeutischen Produkten durch HPLC und als Reagenz bei der Herstellung von Acetylsyn-1,2-Diolen, Oxazolidin-2-Onen, 2,3-Diaminsäuren und N-Tosylcarbonamiden verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Von Alkoholen, starken Basen, Aminen und starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Toluenesulfonyl isocyanate |
Schmelzpunkt | 5°C |
Dichte | 1.295 |
Siedepunkt | 144°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | 145°C (293°F) |
Geruch | Irritating |
Brechungsindex | 1.535 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2206 |
Beilstein | 391287 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.