Learn More
p-Toluolsulfonyl Isocyanat, 96 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10679789
Zum Warenkorb hinzufügen
p-Toluolsulfonyl Isocyanat, 96 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10679789
100 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Artikelnummer. 10679789
Marke: Thermo Scientific Acros 430761000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonyl isocyanate
CAS 4083-64-1
Schmelzpunkt -2.0°C
Dichte 1.2900g/mL
Siedepunkt 144.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 145°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C8H7NO3S
Strukturformel CH3C6H4SO2NCO
Brechungsindex 1.5330 to 1.5350
MDL-Nummer MFCD00002030
Menge 100 mL
Relative Dichte 1.29
Synonym tosyl isocyanate, p-toluenesulfonyl isocyanate, 4-methylbenzenesulfonyl isocyanate, p-toluenesulphonyl isocyanate, benzenesulfonyl isocyanate, 4-methyl, tosylisocyanate, p-tolylsulfonyl isocyanate, unii-h9004fjx6v, p-toluenesulfonic acid, anhydride with isocyanic acid, p-toluene sulfonyl isocyanate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts.
InChI-Schlüssel VLJQDHDVZJXNQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=C=O
IUPAC-Name 4-Methyl-N-(Oxomethyliden)benzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 197.21
PubChem CID 77703
Formelmasse 197.21
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461913 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2024 Catalog Number430761000
ChargennummerA0397232 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number430761000
ChargennummerA0409747 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number430761000
ChargennummerA0406392 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number430761000
ChargennummerA0413280 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number430761000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonyl isocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
p-Toluolsulfonyl Isocyanat, 96 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >