Learn More
P-Toluensulfonylisocyanat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10072380
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
P-Toluensulfonylisocyanat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10072380 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mL, Glasflasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10072380
Marke: Thermo Scientific Acros 183071000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 4083-64-1 | C8H7NO3S | 197.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4083-64-1
Summenformel C8H7NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 197.21
MDL-Nummer MFCD00002030
InChI-Schlüssel VLJQDHDVZJXNQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tosyl isocyanate, p-toluenesulfonyl isocyanate, 4-methylbenzenesulfonyl isocyanate, p-toluenesulphonyl isocyanate, benzenesulfonyl isocyanate, 4-methyl, tosylisocyanate, p-tolylsulfonyl isocyanate, unii-h9004fjx6v, p-toluenesulfonic acid, anhydride with isocyanic acid, p-toluene sulfonyl isocyanate
PubChem CID 77703
IUPAC-Name 4-Methyl-N-(Oxomethyliden)benzolsulfonamid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonyl isocyanate
Schmelzpunkt -2°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2900g/mL
Siedepunkt 144°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 145°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4SO2NCO
Brechungsindex 1.5330 to 1.535
Menge 100 mL
Fieser 07,377
Relative Dichte 1.29
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 197.21
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonyl isocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
P-Toluensulfonylisocyanat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >