Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Sauerstoff-Leistungsmonitor KF25 mit einem Sensor mit einer Lebensdauer von über 10 Jahren
Für den Einsatz in Vakuumumgebungen, OLED-Drucker, Stickstoffgenerator oder Maschinen mit Stickstoff und Kryotechnik. Der robuste Zirkoniumsensor mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von 10 Jahren wird über den KF25-Flansch angeschlossen. Der Sensor wird zur einfachen Verbindung mit dem Monitor über ein 3 m-Kabel angeschlossen.
Marke:  PureAire Monitoring Systems, Inc. 99128
Artikelnummer. 16288821
  • 3430.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
3 in.
3 x 5,125 x 3,15 in.
80 mm
-40 bis +134 °F
24 VDC
1,1 lb.
5,125 in.
76 mm
3,15 in.
0 – 95 %
-40 bis +55 °C
2 Jahre nach ETD
0,5 kg
130 mm
Name des Produkts
PureAire Monitoring Systems, Inc. Sauerstoff-Leistungsmonitor KF25 mit einem Sensor mit einer Lebensdauer von über 10 Jahren > Sauerstoffmangel 0–25 %