Learn More
Mittelhals-Rundkolben aus Borosilikatglas
SciLabWare™ Quickfit Jointed Ware™ Rundkolben aus Borosilikatglas sind ideal zur Verwendung mit Rotationsverdampfern.
Marke:  Quickfit FD2L/4RE
75.37 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12448906
  • 90.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der SciLabWare™ Quickfit Jointed Ware™ Rundkolben aus Borosilikatglas ist ideal für den Einsatz mit Rotationsverdampfern.
  • Ideal für den Gebrauch mit Rotationsverdampfern geeignet
  • Große Oberfläche für ein schnelles Verdampfen
  • Robuste Konstruktion mit schweren Wänden für zusätzliche Festigkeit
  • Form erlaubt ein einfaches Entfernen von festen Rückständen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2000 ml
158 mm
245 mm
Rundkolben
2000 ml
Rotationsverdampfer
Pyrex Borosilikatglas
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Mittelhals-Rundkolben aus Borosilikatglas > Autoklavierbar; Außendurchmesser:158mm; Kapazität:Gehäuse 1000mL