Learn More
Metro™ Hochdichte qwikTRAK™ Schienensets
Erstellen Sie Schienen mit bis zu 21 ft.
Marke: Metro™ BTS19NA
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, Metromax Q und Metromax i Regalsystemen
- Die Sets enthalten Schienen und Befestigungsteile, die für die Montage des Systems bis zu einer Höhe von 21 ft. (640 cm) benötigt werden
- 17-823-715 (BTS2.5NA) enthält ein Verbindungsset, um die Schiene mit anderen Schienensets zu verbinden
Spezifikation
Schienenset | |
579,12 cm | |
Schienen und Befestigungsteile für den Zusammenbau des hochdichten qwikTRAK™ Systems bis zu 21 ft. | |
12 kg |
228 Zoll | |
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ und Metromax i™ Regalsystem | |
26 lb. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Hochdichte qwikTRAK™ Schienensets > Spurlänge: 19 Fuß (579.1 cm)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur