Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Sauerstoff-Mangel-Monitor 0 – 25 % mit einem Sensor mit einer Lebensdauer von über 10 Jahren
Ideal für Einrichtungen, die Stickstoff, Helium und Argon verwenden. Der Monitor eignet sich am besten für enge Räume, kryogene Standorte und Tiefkühlgeräte. Bleibt bei Temperaturen bis zu -40 °C genau. Unser Zirkoniumsensor hält 10 Jahre oder länger.
Marke:  PureAire Monitoring Systems, Inc. 99116
Artikelnummer. 16278821
  • 3130.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
3 in.
5,125 x 3,15 x3 Zoll
80 mm
-40 bis +134 °F
24 V DC, 250mA
1,1 lb.
5,125 in.
76 mm
3,15 in.
095 % rel. Feuchtigkeit
-40 bis +55 °C
2 Jahre nach ETD
0,5 kg
130 mm
Name des Produkts
PureAire Monitoring Systems, Inc. Sauerstoff-Mangel-Monitor 0 – 25 % mit einem Sensor mit einer Lebensdauer von über 10 Jahren > Sauerstoffmangel KFC