Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Trace Sauerstoff-Analysator, 0–1000 ppm
Für den Einsatz in Vakuumumgebungen, 3D-Drucker, Stickstoffgenerator oder Halbleiterwerkzeug mit Stickstoff, Argon oder Kryotechnik. Der robuste Zirkoniumsensor wird über den KF25-Flansch angeschlossen. Der Sensor wird zur einfachen Verbindung mit dem Analysator über ein 3 m-Kabel angeschlossen.
Marke: PureAire Monitoring Systems, Inc. 99141
Beschreibung
- Präziser Zirkoniumsensor in ppm
- Zwei-Alarm-Sollwerte
- Integrierter akustischer Alarm mit 90 db
- Digitale Anzeige und 4–20 mA Analogausgang
- Wandhalterungsklemmen
Vorteile von PureAire
- Als Branchenführer im Bereich Sauerstoffanalysator und Gasdetektion widmet sich PureAire der Sicherheit unserer Kunden und der Kunden, die wir bedienen, indem wir langlebige, innovative und zuverlässige Monitore herstellen.
Was ist ein O2-Analysator?
- Der Air Check Trace O2-Analysator ist für die kontinuierliche Überwachung des Sauerstoffgehalts mit geringem Sauerstoffbedarf von null bis 1.000 ppm (Teile pro Million) ausgelegt.
Für welche Gase kann ein O2-Monitor verwendet werden?
- Die Sauerstoffmonitore von PureAir können für Stickstoff und Argon verwendet werden.
Certifications
CE-Zeichen
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
3 in. | |
5,125 x 3,15 x 3 in. | |
80 mm | |
-40 bis +134 °F | |
24V | |
1,1 lb. | |
5,125 in. |
76 mm | |
3,15 in. | |
095 % rel. Feuchtigkeit | |
-40 bis +55 °C | |
2 Jahre nach ETD | |
0,5 kg | |
130 mm |