Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Staphylokokken 12S-Kit
Vereinfachen Sie die Identifizierung von Staphylokokken, einschließlich Staphylococcus aureus und Koagulase-negativen Staphylokokken (ZNS) mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Staphylokokken 12S-Kit.
Marke: Thermo Scientific™ MB1561A
Beschreibung
Vereinfachen Sie die Identifizierung von Staphylokokken, einschließlich Staphylococcus aureus und Koagulase-negativen Staphylokokken (ZNS), mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ Staphylokokken 12S-Kit. Jeder Streifen enthält 12 Tests basierend auf Zuckerverwertung und kolorimetrischem Enzymnachweis. Die Zuckerverwertungstests nutzen eine Farbveränderung des pH-Indikators, während die Substrate zum Enzymnachweis ein farbiges Endprodukt erzeugen oder mit einem zusätzlichen Indikator reagieren. Jede Staphylococcus spp., erzeugt ein anderes Reaktionsmuster, sodass die definitive Identifizierung von 22 klinisch relevanten Spezies möglich ist.
Koagulase-negative Staphylokokken sind zu wichtigen nosokomialen Erregern geworden. Dies liegt teilweise an der zunehmenden Verwendung immunsuppressiver Medikamente und im Körper verbleibender medizinischer Geräte. Daher ist es für mikrobiologische Laboratorien in Kliniken zwingend geworden, CNS und andere Staphylokokken bis zur Speziesebene8 identifizieren zu können. Mit diesem Kit werden Staphylococcus spp. schnell und genau identifiziert, so dass eine korrekte, schnelle Behandlung des Patienten erfolgen kann.- Schnell: Eindeutige Identifikation in weniger als 24 Stunden
- Einfach: Einfaches Teststreifenformat
- Einfach abzulesen und zu interpretieren: Die Ergebnisse sind deutlich als einzigartige Farbreaktionen zu erkennen, die mit dem Microbact Identifizierungssoftwarepaket (MB1244A) interpretiert werden können.
- Umfassend: Identifiziert 22 klinisch bedeutsame StaphylococcusArten, einschließlich Koagulase-negativer und Koagulase-positiver Staphylokokken
- Zuverlässig: Eine Kombination aus der Zuckerverwertung und Substraten zum kolorimetrischen Enzymnachweis basierend auf bewährten, veröffentlichten Methoden1-6
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Microbact Staphylokokken 12S-Kit | |
Testkit für Staphylococcus aureus | |
Staphylokokken |
Staphylococcus spp., einschließlich Staphylococcus aureus und Koagulase-negativer Staphylokokken, im Mikrotiterplatten-Streifenformat | |
20 Tests/Kit | |
Staphylococcus aureus |