Learn More
Sartorius Sterisart™ Easy Configuration Software
Die Sterisart™ Easy Configuration Software ist eine Drag-and-Drop-Software, die die Prozesssicherheit für Sterilitätstests steriler Pharmazeutika erhöht.
Marke:  Sartorius 1Z----0004
Artikelnummer. 17288720
  • 5100.58 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Schrittweise Anleitung für jeden programmierten Sterilitätstest, z. B. für USP 71 oder Eu. Ph. 2.6.1
  • Elektronische Aufzeichnungen gemäß FDA 21 CFR Part 11
  • Anwenderkontenverwaltung, Audit-Trail und Kennwortschutz
  • Scannen, Speichern und Drucken prozessrelevanter Daten und Aufzeichnungen zu Materialien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
„Automate Online“-Konfigurationswerkzeug
SteriStart Universalpumpe
Name des Produkts
Sartorius Sterisart™ Easy Configuration Software > Sterisart™ Easy Configuration Software