Learn More
Thermo Scientific™ Cronobacter-Sakazakii-Isolierungsagar (ISO) (dehydriert)
Erkennen Sie mit diesem Medium Chronobacter sakazakii in Milch und Milchproben entsprechend ISO/TS22964:2006 und bestimmen Sie ihre Zahl.
Marke:  Thermo Scientific™ CM1134B
1434.50 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13225929
  • 1510.00 CHF / 500 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Enterobacter-Sakazakii-Isolierungsagar
Agar
Für 18.0 l Medium
Pulver
500 g
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6168757 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog NumberCM1134B
Chargennummer6105298 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2024 Catalog NumberCM1134B
Chargennummer3712567 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2023 Catalog NumberCM1134B
Chargennummer1334891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2022 Catalog NumberCM1134B
Chargennummer3573266 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2022 Catalog NumberCM1134B
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Cronobacter-Sakazakii-Isolierungsagar (ISO) (dehydriert) > Cronobacter-Sakazakii-Isolierungsagar; 500 g
Nur für Laboranwendungen