Learn More
Diversey™ Oxivir Excel Konzentrat
Hochkonzentriertes einstufiges Desinfektionsmittel für nicht-invasive medizinische Geräte und glatte Oberflächen.
Marke:  Diversey™ 100941436
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17231614
  • 179.00 CHF / 2 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Wirksam gegen Bakterien, Viren und Hefen
  • Vollständige viruzide Wirkung in nur 30 Sekunden, einschließlich unbehüllter und behüllter Viren wie SARS-CoV-2
  • Eingehend anhand europäischer Normen getestet
  • Das leistungsstarke Tensidpaket bietet eine hervorragende Reinigungsleistung, einschließlich Entkalkung und Kalkbegrenzung
  • Ein hervorragendes Sicherheitsprofil für Anwender reduziert das Risiko für Mitarbeiter
  • Keine Gefahrenwarnung in verdünnter Form
  • Basiert auf Diverseys patentierter AHP-Formulierung (Accelerated Hydrogen Peroxide)
  • Die AHP-Formulierung strapaziert die Oberflächen nicht, wodurch die Lebensdauer der Geräte verlängert wird
  • Enthält keine Stoffe, die die Atemwege reizen
  • Medizinprodukt der Klasse IIa
  • Oxivir Excel kann auf jeder harten Oberfläche verwendet werden, die normalerweise in Labor-, Produktions- und Nicht-Produktionsumgebungen (z. B. Edelstahl, Glas, Acryl und PVC) anzutreffen ist. Eignet sich nicht für die Verwendung auf Marmor-, Kupfer-, Messing- oder anderen Oberflächen, die empfindlich gegen Oxidationsmittel sind.
Spezifikation
Spezifikation
Desinfektionsmittelkonzentrat
Unsteril
Kanne
2 Packungen
1,95
Patentierte Accelerated Hydrogen Peroxide-Formulierung (Konz.)
Nur für AT, CH, DE, DK, FI, FR, GB, IE, NO, SE
5 l
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Oxivir Excel
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: alkylbenzenesulphonic acid, propanol, hydrogen peroxide
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Diversey™ Oxivir Excel Konzentrat > Format: Kanne; Artikelbeschreibung: Nur für AT, CH, DE, DK, FI, FR, GB, IE, NO, SE; Größe: 5 L
The surfactants used in this product are biodegradable in compliance with the requirement of EU Detergent Regulation, EC 648/2004