Learn More
Diversey™ Oxivir Excel Konzentrat
Hochkonzentriertes einstufiges Desinfektionsmittel für nicht-invasive medizinische Geräte und glatte Oberflächen.
179.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Desinfektionsmittelkonzentrat |
---|---|
pH | 1,95 |
Sterilität | Unsteril |
Material | Patentierte Accelerated Hydrogen Peroxide-Formulierung (Konz.) |
Behältertyp | Kanne |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17231614
|
Diversey™
100941436 |
Nur für AT, CH, DE, DK, FI, FR, GB, IE, NO, SE |
179.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Wirksam gegen Bakterien, Viren und Hefen
- Vollständige viruzide Wirkung in nur 30 Sekunden, einschließlich unbehüllter und behüllter Viren wie SARS-CoV-2
- Eingehend anhand europäischer Normen getestet
- Das leistungsstarke Tensidpaket bietet eine hervorragende Reinigungsleistung, einschließlich Entkalkung und Kalkbegrenzung
- Ein hervorragendes Sicherheitsprofil für Anwender reduziert das Risiko für Mitarbeiter
- Keine Gefahrenwarnung in verdünnter Form
- Basiert auf Diverseys patentierter AHP-Formulierung (Accelerated Hydrogen Peroxide)
- Die AHP-Formulierung strapaziert die Oberflächen nicht, wodurch die Lebensdauer der Geräte verlängert wird
- Enthält keine Stoffe, die die Atemwege reizen
- Medizinprodukt der Klasse IIa
- Oxivir Excel kann auf jeder harten Oberfläche verwendet werden, die normalerweise in Labor-, Produktions- und Nicht-Produktionsumgebungen (z. B. Edelstahl, Glas, Acryl und PVC) anzutreffen ist. Eignet sich nicht für die Verwendung auf Marmor-, Kupfer-, Messing- oder anderen Oberflächen, die empfindlich gegen Oxidationsmittel sind.
Spezifikation
Desinfektionsmittelkonzentrat | |
Unsteril | |
Kanne | |
5 l |
1,95 | |
Patentierte Accelerated Hydrogen Peroxide-Formulierung (Konz.) | |
2 Packungen |
Sicherheit und Handhabung
- Oxivir Excel
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: alkylbenzenesulphonic acid, propanol, hydrogen peroxide
The surfactants used in this product are biodegradable in compliance with the requirement of EU Detergent Regulation, EC 648/2004