Learn More
Invitrogen™ Dihydroethidium (Hydroethidin)
Sensor für freie Radikale
Marke:  Invitrogen™ D11347
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10530533
  • 928.00 CHF / 10 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Superoxid-Indikatordihydroethdium, auch Hydroethidin genannt, zeigt bis zur Oxidation im Cytosol eine Blaufluoreszenz dort, wo es innerhalb der DNA der Zelle interkaliert und seinen Zellkern in einem leuchtend fluoreszierenden Rot färbt
  • Anregungsemission: 518/606 nm
Kat.- Nr. D23107 verpackte 5 mM-Lösung, stabilisiert in DMSO.
Apoptose, Zellanalyse, Zellstruktur, Zell-Tracing und -Tracking, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Detektion freier Radikale , nitrooxidativer Stress, Nukleus, Nukleoli und Kernhülle, Organellen-Tracing, reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orange
10 x 1 mg
518/606 nm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2836719 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog NumberD11347
Chargennummer2615870 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2023 Catalog NumberD11347
Chargennummer2486620 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2022 Catalog NumberD11347
Chargennummer2335596 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2021 Catalog NumberD11347
Chargennummer2256772 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/10/2020 Catalog NumberD11347
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Dihydroethidium (Hydroethidin) > 10 x 1 g
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.