Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ A2 Große Gelsysteme
Mit den Thermo Scientific™ Owl™ A2 Großen Gelsystemen, die sich hervorragend für die detaillierte RNA/DNA-Analyse eignen, können Sie hohen Durchsatz mit konsistenten und zuverlässigen Ergebnissen verbinden.
735.64 CHF - 1120.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Produktlinie Owl™
Probengröße 8-432
Puffervolumen (metrisch) 2.3L
Abmessungen (L x B x H) 37,5 x 32,5 x 10,5 cm (14,8 x 12,8 x 4,1 in.)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11520255
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A2
Großes Gelelektrophoresesystem Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11797105
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A2
Großes Gelelektrophoresesystem Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11902915
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
A2-BP
Groß, mit Puffer-Austauschanschlüssen
1040.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Owl Horizontale A2 Großgelsysteme eignen sich ideal für detaillierte RNA/DNA-Analysen und die Verarbeitung hoher Durchsätze mit konsistenten und zuverlässigen Ergebnissen.
  • Gel kann in verschiedenen Längen gegossen werden, um die Konservierung von Agarose zu unterstützen, wenn nur wenige Proben analysiert werden müssen.
  • Optionale, eingebaute Pufferaustauschöffnungen ermöglichen die Pufferumwälzung bei längeren Probenläufen.
  • UVT Gelträger mit abgedichteten Endöffnungen für auslaufsichere Abdichtung ohne Klebeband
  • Eingebaute Nivellierung gewährleistet flache, gleichmäßig dicke Gels.
  • Kammschlitze erlauben die gleichzeitige Ausführung von zwei, drei oder vier Probensets gleicher Länge auf demselben Gel.
  • Kämme im MicroWell Format ermöglichen die schnelle, fehlerfreie Probenbeladung mit Mehrkanalpipetten.
  • Proben können, immer 8 oder 12 gleichzeitig, direkt aus einer 96-Well Mikrotiterplatte geladen werden.
Pufferkammer mit Dreipunkt-Nivellierbasis, SuperSafe™ Deckel mit Netzanschlusskabeln, UVT Gelträger, abgedichteten Endöffnungen, drei Kämmen 1,5 mm dick
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung
8-432
37,5 x 32,5 x 10,5 cm (14,8 x 12,8 x 4,1 in.)
37.5cm
12,8 in.
20cm
10.5cm
Owl™
2.3L
14,8 in.
25 cm
32.5cm
4,1 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Owl™ A2 Große Gelsysteme