Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ A2 Große Gelsysteme
Mit den Thermo Scientific™ Owl™ A2 Großen Gelsystemen, die sich hervorragend für die detaillierte RNA/DNA-Analyse eignen, können Sie hohen Durchsatz mit konsistenten und zuverlässigen Ergebnissen verbinden.
Marke:  Thermo Scientific™ A2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11520255
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Owl Horizontale A2 Großgelsysteme eignen sich ideal für detaillierte RNA/DNA-Analysen und die Verarbeitung hoher Durchsätze mit konsistenten und zuverlässigen Ergebnissen.
Eigenschaften:
  • Gel kann in verschiedenen Längen gegossen werden, um die Konservierung von Agarose zu unterstützen, wenn nur wenige Proben analysiert werden müssen.
  • Optionale, eingebaute Pufferaustauschöffnungen ermöglichen die Pufferumwälzung bei längeren Probenläufen.
  • UVT Gelträger mit abgedichteten Endöffnungen für auslaufsichere Abdichtung ohne Klebeband
  • Eingebaute Nivellierung gewährleistet flache, gleichmäßig dicke Gels.
  • Kammschlitze erlauben die gleichzeitige Ausführung von zwei, drei oder vier Probensets gleicher Länge auf demselben Gel
  • Kämme im MicroWell Format ermöglichen die schnelle, fehlerfreie Probenbeladung mit Mehrkanalpipetten.
  • Proben können, immer 8 oder 12 gleichzeitig, direkt aus einer 96-Well Mikrotiterplatte geladen werden.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Pufferkammer mit Dreipunkt-Nivelliertisch
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ Deckel mit Netzanschlusskabeln
  • UVT Gelträger
  • Abgedichtete Endblöcke
  • Drei Kämme (16, 24 und 36 Well), 1,5mm dick
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung
Owl™
8-432
37,5 x 32,5 x 10,5 cm (14,8 x 12,8 x 4,1 in.)
37.5cm
12,8 in.
20cm
10.5cm
Komplettsystem
Großes Gelelektrophoresesystem
2.3L
14,8 in.
25 cm
32.5cm
4,1 in.
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Owl™ A2 Große Gelsysteme > Puffer: 2.300 ml; Länge x Breite x Höhe: 37,5 M 32,5 x 10,5; ohne Anschlüsse