Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ A2 Große Gelsysteme
Mit den Thermo Scientific™ Owl™ A2 Großen Gelsystemen, die sich hervorragend für die detaillierte RNA/DNA-Analyse eignen, können Sie hohen Durchsatz mit konsistenten und zuverlässigen Ergebnissen verbinden.
Marke:  Thermo Scientific™ A2-BP
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11902915
  • 1040.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
Thermo Scientific Owl Horizontale A2 Großgelsysteme eignen sich ideal für detaillierte RNA/DNA-Analysen und die Verarbeitung hoher Durchsätze mit konsistenten und zuverlässigen Ergebnissen.
Eigenschaften:
  • Gel kann in verschiedenen Längen gegossen werden, um die Konservierung von Agarose zu unterstützen, wenn nur wenige Proben analysiert werden müssen.
  • Optionale, eingebaute Pufferaustauschöffnungen ermöglichen die Pufferumwälzung bei längeren Probenläufen.
  • UVT Gelträger mit abgedichteten Endöffnungen für auslaufsichere Abdichtung ohne Klebeband
  • Eingebaute Nivellierung gewährleistet flache, gleichmäßig dicke Gels.
  • Kammschlitze erlauben die gleichzeitige Ausführung von zwei, drei oder vier Probensets gleicher Länge auf demselben Gel
  • Kämme im MicroWell Format ermöglichen die schnelle, fehlerfreie Probenbeladung mit Mehrkanalpipetten.
  • Proben können, immer 8 oder 12 gleichzeitig, direkt aus einer 96-Well Mikrotiterplatte geladen werden.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Pufferkammer mit Dreipunkt-Nivelliertisch
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ Deckel mit Netzanschlusskabeln
  • UVT Gelträger
  • Abgedichtete Endblöcke
  • Drei Kämme (16, 24 und 36 Well), 1,5mm dick
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung
Owl™
8-432
37,5 x 32,5 x 10,5 cm (14,8 x 12,8 x 4,1 in.)
37.5cm
12,8 in.
20cm
10.5cm
Komplettsystem mit Puffer-Austauschanschlüssen
Groß, mit Puffer-Austauschanschlüssen
2.3L
14,8 in.
25 cm
32.5cm
4,1 in.
Dokumentation
Datasheets
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Owl™ A2 Große Gelsysteme > Puffer:2.3L; Länge x Breite x Höhe:37,5 x 32,5 x 10,5 cm; mit Anschlüssen