Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ A2 Große Gelsysteme
Mit den Thermo Scientific™ Owl™ A2 Großen Gelsystemen, die sich hervorragend für die detaillierte RNA/DNA-Analyse eignen, können Sie hohen Durchsatz mit konsistenten und zuverlässigen Ergebnissen verbinden.
Marke: Thermo Scientific™ A2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific Owl Horizontale A2 Großgelsysteme eignen sich ideal für detaillierte RNA/DNA-Analysen und die Verarbeitung hoher Durchsätze mit konsistenten und zuverlässigen Ergebnissen.
Eigenschaften:
- Gel kann in verschiedenen Längen gegossen werden, um die Konservierung von Agarose zu unterstützen, wenn nur wenige Proben analysiert werden müssen.
- Optionale, eingebaute Pufferaustauschöffnungen ermöglichen die Pufferumwälzung bei längeren Probenläufen.
- UVT Gelträger mit abgedichteten Endöffnungen für auslaufsichere Abdichtung ohne Klebeband
- Eingebaute Nivellierung gewährleistet flache, gleichmäßig dicke Gels.
- Kammschlitze erlauben die gleichzeitige Ausführung von zwei, drei oder vier Probensets gleicher Länge auf demselben Gel
- Kämme im MicroWell Format ermöglichen die schnelle, fehlerfreie Probenbeladung mit Mehrkanalpipetten.
- Proben können, immer 8 oder 12 gleichzeitig, direkt aus einer 96-Well Mikrotiterplatte geladen werden.
Im Lieferumfang enthalten:
- Pufferkammer mit Dreipunkt-Nivelliertisch
- Thermo Scientific™ SuperSafe™ Deckel mit Netzanschlusskabeln
- UVT Gelträger
- Abgedichtete Endblöcke
- Drei Kämme (16, 24 und 36 Well), 1,5mm dick
Spezifikation
CE-Kennzeichnung | |
Owl™ | |
8-432 | |
37,5 x 32,5 x 10,5 cm (14,8 x 12,8 x 4,1 in.) | |
37.5cm | |
12,8 in. | |
20cm | |
10.5cm |
Komplettsystem | |
Großes Gelelektrophoresesystem | |
2.3L | |
14,8 in. | |
25 cm | |
32.5cm | |
4,1 in. |