Learn More
Nabertherm™ Muffelöfen
Nabertherm-Öfen sind aus fachmännisch gefertigten, hochwertigen Materialien hergestellt und einfach zu bedienen.Die Isolierung aus nicht klassifiziertem Fasermaterial ermöglicht einen energiesparenden Betrieb und schnelle Heizzeiten durch geringe Wärmespeicherung und Wärmeleitfähigkeit.
Marke:  Nabertherm™ L-155H4ANL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17367899
  • 6490.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Beheizung von zwei Seiten durch keramische Heizplatten mit integriertem Heizelement, das gegen Dämpfe und Spritzer geschützt und leicht austauschbar ist.
  • Isolierung aus nicht klassifiziertem Fasermaterial
  • Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
  • Ausgestattet mit einer Klappe (L) oder einer Hubtür (LT)
  • Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität
  • Einstellbarer Lufteinlass in der Tür integriert, Abluftauslass in der Ofenrückwand
  • Lieferung mit B510-Controller mit vier Programmen und fünf frei programmierbaren Rampen oder C550 mit 10 frei einstellbaren Programmen und 20 Segmenten
  • Beide Regler verfügen über eine integrierte USB-Schnittstelle und bieten Klartextanzeige in verschiedenen Sprachen
  • Alternative Ofengrößen und Temperaturbereiche sind auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
B510
1400 °C
Hubtür
625 x 530 x 980 mm
3500 W
15 l
Ofen
350 x 250 x 170 mm
230 V
Dokumentation
Brochures
Product Guides
Name des Produkts
Nabertherm™ Muffelöfen > Fassungsvermögen:15 l; B510-Controller; bis zu 1400 °C; Hubtür