Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.5 ml, mit flachem Deckel
Dünne und gleichmäßige Wanddicke für eine präzise Wärmeübertragung
Marke:  Axygen™ PCR-05-O
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12776869
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Quantitative PCR compatible tubes for a wide range of Real-Time PCR instruments.
  • Tubes with caps sealed full-length; insertion cap ensures tight fit, eliminates sample evaporation
  • Choose from a wide variety of colors
  • Certified RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
  • Manufactured from polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNase, DNase, pyrogen-free
0.5 mL
Polypropylene
Conical
Polypropylene
Tube
Orange
1000/Pk.
Standard 96-well blocks of real-time PCR instruments and thermal transfer applications
Non-sterile
Flat Cap
Thin Wall PCR Tube
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 0.5 ml, mit flachem Deckel > Orange; 0.5mL; Flat cap