Learn More
Fisherbrand™ Pasteurpipetten aus Kalk-Soda Glas
Pasteurpipetten sind für den einmaligen Gebrauch in mikrobiologischen und serologischen Laboratorien bestimmt.
Marke:  Fisherbrand™ M4230OO250FS4
65.13 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11775098
  • 84.10 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Pasteurpipetten aus Kalknatronglas sind eine gute Alternative zu Kunststoffpipetten
  • ISO 7712-konform
  • Pasteurpipetten mit kurzer oder langer verlängerter Feinspitze (150 mm, 230 mm und 270 mm)
  • Pasteurpipetten mit und ohne Wattestopfen
  • Füllvolumen ca. 2 ml
  • Ideal zur Verwendung mit Fisherbrand Pipettierern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Kalk-Soda Glas
1000 Packungen
0,07 oz.
230 mm
Ja
Mit Verengung
Zum Einmalgebrauch für Anwendungen in mikrobiologischen und serologischen Labors, zum Pipettieren von Flüssigkeiten, tropfenweisen Dosieren von Flüssigkeiten und Reagenzien, Verteilen von Mengen erwärmter Flüssigkeiten
Geschlossene Spitze (Spezialanwendungen)
2 ml
Ohne Wattestopfen
Fisherbrand Pipettierer
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Pasteurpipetten aus Kalk-Soda Glas > Pasteurpipette aus Kalknatronglas; Länge: 230 mm, Stopfentyp: Unverschlossen, Spitzenform: Geschlossene Spitze (Spezialanwendungen)