Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ RDO™ Sonde für gelösten Sauerstoff
Messung der Konzentration an gelöstem Sauerstoff ohne die Schwierigkeiten beim Wechsel der Membran mit dieser RDO™ Sonde.
1246.20 CHF - 1828.80 CHF
Spezifikation
Arten von Sensoren | RDO Optische Sonde für gelösten Sauerstoff |
---|---|
Gelöster Sauerstoff (Sättigungsbereich) | 0,0 bis 200 % |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Orion Star Messgerät mit RDO Eingang |
Typ | DO-Sonden 34, 35 |
Sondentyp | RDO Gelöstsauerstoff, optisch |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12053313
|
Thermo Scientific™
087010MD |
3 m |
1246.20 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11762607
|
Thermo Scientific™
087020MD |
6 m |
1296.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11782607
|
Thermo Scientific™
087050MD |
15 m |
1587.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11792607
|
Thermo Scientific™
087100MD |
30 m | N/A | |||||||
Beschreibung
Messung der Konzentration an gelöstem Sauerstoff ohne die Schwierigkeiten beim Wechsel der Membran mit der Thermo Scientific™ Orion™ RDO™ Sonde für gelösten Sauerstoff. Diese RDO™ (Rugged Dissolved Oxygen) Gelöstsauerstoffsonde verwendet optische Technik zur problemlosen Messung des Gelöstsauerstoffs.
Eigenschaften:- Einsatz modernster Lumiphor-Technik zur Messung des Gelöstsauerstoffs
- Wartung einmal jährlich, umfasst einfaches Austauschen der Kappe
- Sensorkabellängen von 3, 6, 10, 15 oder 30 m (10, 20, 30, 50 oder 100 ft)
- Schutzklasse IP68, wasserfest
Inhalt:
RDO Sonde, optische Kappe, Sensorschutz aus Edelstahl und Kalibrierhülse
Erforderlich:
Orion Star Messgerät mit RDO Eingang
Kompatibel mit:
087001 Optische Kappe, Ersatz
087002 RDO Sondenschutz aus Edelstahl, Ersatz
087003 Kalibrierhülse für RDO Sonden für den Außeneinsatz
Spezifikation
RDO Optische Sonde für gelösten Sauerstoff | |
Orion Star Messgerät mit RDO Eingang | |
RDO Gelöstsauerstoff, optisch | |
0 °C° bis 50 °C° |
0,0 bis 200 % | |
DO-Sonden 34, 35 | |
0,00 bis 20,0 mg/l |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.