Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5HT GC-Säulen
Thermo Scientific TRACE™ TR-5HT GC-Säulen eignen sich für Temperaturen bis zu 400 °C.
Marke:  Thermo Scientific™ 260H142P
625.24 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10504105
  • 628.37 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific TRACE™ TR-5HT GC-Säulen eignen sich für Temperaturen bis zu 400 °C.
  • Unpolare Phase, 5 % Phenylpolysilphenylensiloxan
  • Ermöglicht die Elution von Kohlenwasserstoffen mit höherem Siedepunkt bis zu C100
  • Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
  • Ähnlich DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Empfohlen für:
  • Kohlenwasserstoffe
  • Lösungsmittel
  • Pestizide
  • Herbizide
  • Phenole
  • Amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
380/400 °C
TRACE
G27, G36
0,25 μm
30 m x 0,25 mm x 0,25 µm
0,25 mm
Trace™ TR-5 HT
GC-MS
30 m
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5HT GC-Säulen > 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm