Learn More
Thermo Scientific™ Kombinierte pH-Elektroden Orion Green
Kombinierte Thermo Scientific pH-Elektroden Orion Green sind umweltfreundlich.
Marke: Thermo Scientific™ GD9156BNWP
176.38 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kombinierte Thermo Scientific pH-Elektroden Orion Green sind umweltfreundlich.
Thermo Scientific Elektroden Orion Green sind die ersten pH-Elektroden für das Labor, die RoHS-Forderungen erfüllen: Sie enthalten kein Blei, Quecksilber oder sonstigen gefährlichen Substanzen, wodurch die Entsorgung von Altelektroden einfach und problemlos ist.
- Keine Entsorgungsprobleme, keine Entsorgungskosten
- Sortiment Einzel-Diaphragma Modelle für Reinwassermessungen, oder Doppel-Diaphragma für Schmutzwasserprüfung
- Sortiment wiederauffüllbarer oder wartungsarmer Gel-gefüllter Modelle
- Langlebiger Epoxidschaft
- pH-Bereich: 0 bis 14
- Abmessungen: 120 × 12 mm, Kappendurchmesser 16 mm
- Wasserdichter BNC-Stecker; 1 m Kabel, für alle Geräte mit BNC-Anschluss
Serviceleistungen
- 12 months from date of purchase (GD9156BNWP)
- 6 months from date of purchase (GS9106BNWP and GD9106BNWP).
Spezifikation
Flüssigkeitsgefüllte | |
Doppel | |
0 bis 14 | |
Grüne pH-Kombinationselektrode, mit Flüssigkeit gefüllt | |
39,3 in. |
WPBNC | |
Epoxidschaft | |
0 °C° bis 90 °C° | |
Orion pH-Messgerät | |
1m |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen -
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.